Fortfahren mit
C4186
Cytochrome c partially acetylated from equine heart
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
storage temp.
−20°C
Application
The enzyme has been used for the measuring superoxide production using the superoxide dismutase-inhibitable (SOD-inhibitable) cytochrome c reduction assay.[1][2]
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Contains potassium phosphate buffer salts.
Preparation Note
Dissolves in water to form a clear, red-brown colored solution at 10 mg/mL concentration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C286792498C2506
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, red to red-brown
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
solubility
H2O: 2%, clear, slightly yellow to light brown, soluble, clear, slightly yellow to light brown
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
extent of labeling
~60% acetylated lysine residues (based on ninhydrin assay)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
composition
Protein, ~90% E0.1%/550
composition
-
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥10%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4186-25MG04061833491812
C4186-100MG04061842390397