Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0200
I.D. × H
6.4 mm × 8 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile; electron beam irradiated |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0200 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0300 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0100 | manufacturer/tradename Millipore TR1004 |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging dish of 15 cylinders |
| I.D. × H 6.4 mm × 8 mm | I.D. × H 9.5 mm × 11 mm | I.D. × H 4.7 mm × 8 mm | I.D. × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3983-50EA | 04061832253596 |