Fortfahren mit
C1059
Klonzylinder, Glas
volume 150 μL
Synonym(e):
cloning cylinder, cloning equipment
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
Material:
light brown (tinted)
Sterility:
sterile; electron beam irradiated
Manufacturer/tradename:
Millipore TR1004
Packaging:
dish of 15 cylinders
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
light brown (tinted)
sterility
sterile; electron beam irradiated
packaging
dish of 15 cylinders
manufacturer/tradename
Millipore TR1004
size
8 mm × 8 mm
volume
150 μL
General description
Einzelne Kolonien transfizierter Zellen können isoliert und von einer Platte aufgenommen werden, die mehrere Klone enthält. Isolierte Klone können frei von den umgebenden Zellen dissoziiert und passagiert oder mit einem 50-100-uL-Wachstumsmedium gepulst werden, das auf sezernierte Produkte analysiert werden kann. Die sterilen Klonzylinder werden an einem Ende eingefettet, damit der Zylinder dicht an der Platte haften kann. Anschließend werden Zellen im Zylinder dissoziiert, resuspendiert und als eine Reinkolonie in ein neues Gefäß übertragen.
Diese Klonzylinder werden durch Bestrahlung mit Elektronenstrahlen sterilisiert. Die Glaszylinder weisen nach der Sterilisierung mit der entsprechenden Dosis eine braune Färbung auf.
Packaging
In 60-mm-Schalen mit Silikonfett an einem Ende verpackt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2059C3858C7983
manufacturer/tradename
Millipore TR1004
manufacturer/tradename
Millipore TR1005
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0100
material
light brown (tinted)
material
light brown (tinted)
material
-
material
-
sterility
sterile; electron beam irradiated
sterility
sterile; electron beam irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
dish of 15 cylinders
packaging
dish of 10 cylinders
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
volume
150 μL
volume
250 μL
volume
-
volume
-
size
8 mm × 8 mm
size
10 mm × 10 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Klonzylinder, Glas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)