Fortfahren mit
C3618
Cetirizin -dihydrochlorid
≥98% (HPLC), histamine H1-receptor antagonist, powder
Synonym(e):
[2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]-ethoxy]-essigsäure -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 225,00
€ 191,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 48,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cetirizin -dihydrochlorid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
relevant disease(s)
allergies
SMILES string
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Cetirizine dihydrochloride has been used as an antagonist for histamine receptors H1 in HSDSEAP (poly) clonal cells derived from human embryonic kidney HEK-293 cells. It has also been used as a ligand in the crystallization of equine serum albumin cetirizine complex.
Biochem/physiol Actions
Cetirizin-hydrochlorid ist ein nicht-sedierender Typ Histamin H1-Rezeptorantagonist.
Cetirizin-hydrochlorid ist ein oral wirksamer und selektiver H1-Rezeptorantagonist. Ein antihistaminisch wirksames Piperazinderivat. Ein nicht-sedierender Typ Histamin H1-Rezeptorantagonist. Hauptmetabolit von Hydroxyzin. Pharmakologisch wirksam ist vor allem das (R)-Enantiomer.
Cetirizine is a racemic mixture of (R)-levocetirizine and (S)-dextrocetirizine. It exists as a zwitterion at acidic pH and gets absorbed by passive diffusion. Cetirizine is a prescribed drug for allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.[1]
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
891261102929PHR1656
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetirizin -dihydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)