Fortfahren mit
C3412
Cyproteronacetat
≥98%
Synonym(e):
6-Chlor-1β,2β-dihydro-17-hydroxy-3′H-cyclopropa[1,2]pregna-1,4,6-trien-3,20-dion-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29ClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
207-048-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
€ 301,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Gene Information
human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
Application
Cyproterone acetate has been used to study its effects on insulin-like growth factor I secretion.
Biochem/physiol Actions
Cyproterone acetate is a synthetic steroid and an androgen antagonist. It is a potent inhibitor of leukocyte migration through endothethial cell monolayers. Cyproterone acetate acts as a liver tumor promoter in experimental animal model.[1] Liver tumor promotion appears to be female gender-specific, as formation of an active metabolite that forms DNA adducts.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2809Y0001390SML0123
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproteronacetat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C3412-250MG04061833485804