Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,10 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 230,00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 403,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 801,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Kortison-21-Acetat, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
237-240 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C(=O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339), NR3C1(2908)
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay ≥95% | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3130-10G | 04061832867021 |
| C3130-5G | 04061832867045 |
| C3130-25G | 04061832867038 |
| C3130-1G | 04061833485330 |