Fortfahren mit
H4126
Hydrocortison 21-Acetat
≥98% (HPLC), corticosteroid, powder
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion-21-acetat, 17-α-Hydroxycorticosteronacetat, 17-Hydroxycorticosteron-21-acetat, 21-Acetoxy-4-pregnen-11β,17α-diol-3,20-dion, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion-21-acetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
€ 47,68
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.50
EC Number:
200-004-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066841
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 47,68
Listenpreis€ 56,10Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hydrocortison 21-Acetat, ≥98% (HPLC)
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
permeability assay: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Gene Information
General description
Hydrocortisone 21-acetate is an adrenocortical steroid. Hydrocortisone acts as an immunosuppressive drug and might suppress systemic inflammatory responses. It is used to treat rheumatoid arthritis and adrenal insufficiency. It also functions as an antiallergic agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1606BP584H1400000
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
permeability assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortison 21-Acetat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)