Fortfahren mit
C2988
Cytosol from Liver, Pooled
from human
Synonym(e):
Liver Cytosol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
human
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
packaging
vial of ~20 mg (protein)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Application
Cytosolic preparations such as this may be used for screening potential substrates, inhibitors, and drugs to determine phase II drug metabolizing enzyme interactions.
Physical form
The product is supplied in a buffered solution containing 150 mM potassium chloride and 50 mM Tris, pH 7.5, with 2 mM EDTA.
Other Notes
Cytosol prepared from adult human donors. Contains measurable levels of NAT, N-acetyl transferase; GST, glutathione S-transferase; SULT, sulfotransferase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2500674SAB2500675SAB1406164
biological source
human
biological source
goat
biological source
goat
biological source
mouse
Gene Information
human ... NCF1(653361), NCF2(4688), NCF4(4689)
Gene Information
human ... NCF1(653361)
Gene Information
human ... NCF4(4689)
Gene Information
human ... NCF4(4689)
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P14598, Q15080, P19878
UniProt accession no.
P14598
UniProt accession no.
Q15080
UniProt accession no.
Q15080
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2988-1VL04061838112835