Merck
SAB1406164
Sigma-Aldrich
Anti-NCF4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC3810, NCF, P40PHOX, SH3PXD4
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~39 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCF4(4689)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a cytosolic regulatory component of the superoxide-producing phagocyte NADPH-oxidase, a multicomponent enzyme system important for host defense. This protein is preferentially expressed in cells of myeloid lineage. It interacts primarily with neutrophil cytosolic factor 2 (NCF2/p67-phox) to form a complex with neutrophil cytosolic factor 1 (NCF1/p47-phox), which further interacts with the small G protein RAC1 and translocates to the membrane upon cell stimulation. This complex then activates flavocytochrome b, the membrane-integrated catalytic core of the enzyme system. The PX domain of this protein can bind phospholipid products of the PI(3) kinase, which suggests its role in PI(3) kinase-mediated signaling events. The phosphorylation of this protein was found to negatively regulate the enzyme activity. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
NCF4 (NP_000622.2, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVAQQLRAESDFEQLPDDVAISANIADIEEKRGFTSHFVFVIEVKTKGGSKYLIYRRYRQFHALQSKLEERFGPDSKSSALACTLPTLPAKVYVGVKQEIAEMRIPALNAYMKSLLSLPVWVLMDEDVRIFFYQSPYDSEQVPQALRRLRPRTRKVKSVSPQGNSVDRMAAPRAEALFDFTGNSKLELNFKAGDVIFLLSRINKDWLEGTVRGATGIFPLSFVKILKDFPEEDDPTNWLRCYYYEDTISTIKDIAVEEDLSSTPLLKDLLELTRREFQREDIALNYRDAEGDLVRLLSDEDVALMVRQARGLPSQKRLFPWKLHITQKDNYRVYNTMP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)