Fortfahren mit
C2911
Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Cobaltous chloride hexahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CoCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.93
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-589-4
MDL number:
Form:
powder
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Bis(imino)-6,7-dihydro-5H-quinoline-cobalt complexes as highly active catalysts for the formation of vinyl-terminated PE waxes.: Research demonstrates the application of Cobalt(II) chloride hexahydrate in synthesizing novel cobalt complexes, enhancing polymerization processes and introducing new pathways in materials science (Han et al., 2021).
  • Synthesis, Characterization, and Biological Activities of Novel Vanadium(IV) and Cobalt(II) Complexes.: Highlights the role of Cobalt(II) chloride hexahydrate in the synthesis and biological evaluation of metal complexes, suggesting potential therapeutic and bioactive properties (Damena et al., 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8661202185255599
form
powder
form
powder
form
crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
cell culture trace element, trace elements
cell culture trace element, trace elements
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II)-Chlorid Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-13-1
CAS No.
7791-13-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)