Fortfahren mit
C2832
Cholesteryl 3β-N-(di­methyl­amino­ethyl)­carbamate hydrochloride
≥95%, Cholesterol derivative, powder
Synonym(e):
3β-[N-(Dimethylaminoethane)­carbamoyl]­cholesterol, DC-Chol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 102,85
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 395,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H57ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cholesteryl 3β-N-(di­methyl­amino­ethyl)­carbamate hydrochloride, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
ISXSJGHXHUZXNF-LXZPIJOJSA-N
Application
This cationic cholesterol derivative forms liposomes with L-α-phosphatidylethanolamine, dioleoyl, that efficiently transfect mammalian cell lines.
Cholesteryl 3β-N-(di­methyl­amino­ethyl)­carbamate hydrochloride has been used as a bilayer-membrane stabiliser[1] and for nucleic acid transfer.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C725992243228111
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)