Fortfahren mit
228111
Cholesterin, hochgradig aufgereinigt
≥90% (HPLC), ERRalpha ligand, powder
Synonym(e):
Cholesterin, hochgradig aufgereinigt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
39023139
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
€ 68,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cholesterin, hochgradig aufgereinigt, Suitable for use in liposome preparations.
description
Merck USA index - 14, 2201
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
hot ethanol: 20 mg/mL, chloroform: 50 mg/mL, pyridine: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
General description
Für Liposompräparate geeignet.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Für Liposompräparate geeignet
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3045PHR1533C2155000
Cholesterin CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2155000
Cholesterin
description
Suitable for use in liposome preparations.
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)