Fortfahren mit
C2624
Carboanhydrase aus Rindererythrocyten
≥95% (SDS-PAGE), specific activity ≥3,500 W-A units/mg protein, lyophilized powder
Synonym(e):
Carbonat-Hydro-Lyase, Carboanhydrase aus Rindererythrocyten, Carbonat-Dehydratase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3,500 W-A units/mg protein
Assay:
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine erythrocytes
€ 292,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
assay
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,500 W-A units/mg protein
solubility
deionized water: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Carboanhydrase aus Rindererythrozyten wird zur Entwicklung von Kohlenstoffdioxid-Abscheidungssystemen und zur Erforschung verschiedener Aufreinigungstechniken verwendet [1]. Darüber hinaus wird Carboanhydrase zur Untersuchung der Regulierung des Säure-Basen-Haushalts bei Fischen und zur Untersuchung des Carboanhydrase-II-Mangelsyndroms eingesetzt [2][3].
Biochem/physiol Actions
Carboanhydrase ist ein zinkhaltiges Enzym, das die reversible Umwandlung von Kohlendioxid in Bicarbonat katalysiert. Eines seiner physiologischen Hauptaufgaben ist die Beibehaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts im Blut und anderen Geweben. Ein Mangel an Carboanhydrase führt zum Carboanhydrase-II-Mangelsyndrom, einer autosomal-rezessiven Erkrankung, die Osteopetrose, renale tubuläre Azidose und Verkalkungen im Gehirn verursacht [3].
Other Notes
Eine Wilbur-Anderson (W-A-)Einheit bewirkt eine Senkung des pH-Werts von 0,02 M Trizma-Puffer von 8,3 auf 6,3 pro Minute bei 0 °C. (Eine W-A-Einheit entspricht im Wesentlichen einer Roughton-Booth-Einheit.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3640C2522C7025
assay
≥75% protein basis (biuret), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
biological source
bovine erythrocytes
biological source
-
specific activity
≥3,500 W-A units/mg protein
specific activity
≥2,000 W-A units/mg protein
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
deionized water: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2624-500MG04061833484326
C2624-100MG04061833484319
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is recommand usage temperature and pH range?
    1 answer
    1. The activity of this enzyme is established using a 0.02 M Tris buffer with a starting pH of 8.3 at 0°C. One unit will cause the pH of a 0.02 M Trizma buffer to drop from 8.3 to 6.3 per min at 0°C. However, the optimum pH and temperature is highly dependent on the specific application. There are a number of publications regarding the working parameters for this material. Please see the link below to review an example:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10701452/#:~:text=It%20was%20determined%20that%20the,61706%20Dalton%20by%20gel%20filtration.
      Helpful?
  2. What is the recommended storage conditions for "Carbonic Anhydrase, from bovine erythrocytes?
    1 answer
    1. The recommended storage conditions for Solution of Carbonic Anhydrase, from bovine erythrocytes may be frozen at –20 °C for future use. It is advised to avoid repeated freezing and thawing. Stock solutions may be dispensed into working aliquots, frozen, and then discarded after 2–3 uses.
      Helpful?
  3. Is it possible to obtain information about the type of Carbonic Anhydrase (I or II) included in item C2624-carbonic anhydrase?
    1 answer
    1. Product C2624, Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, with a purity of ≥95% (SDS-PAGE), consists predominantly of CA II, with small levels of CA I and CA IV present.
      Helpful?
  4. What is the isozyme I or isozyme II of Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes (C2624 Carbonic Anhydrase)?
    1 answer
    1. The product C2624, Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes, consists mainly of CA II. However, there are also small levels of CA I and CA IV present.