Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 220,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 797,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.940,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Specific activity:
≥3,000 W-A units/mg protein
Biological source:
bovine erythrocytes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,000 W-A units/mg protein
mol wt
30 kDa
pI
~5.9
storage temp.
−20°C
Application
Karbonanhydrase von Sigma wurde zur Analyse der thermodynamischen Stabilität des Enzyms durch Messen der Bindungsaffinität und Stöchiometrie eingesetzt.[1] Das Enzym wurde auch verwendet, um während der Untersuchung von autoimmuner Pankreatitis bei Ratten CD4+-T-Zelllinien zu erzeugen, die spezifisch für Karbonanhydrase sind.[2]
Biochem/physiol Actions
Karboanhydrase ist ein Zink-Metalloenzym mit einer Molekülmasse von etwa 30.000 Da. Das Enzym katalysiert die Hydrierung von Kohlenstoffdioxid zu Carbonsäure. Es ist an vielen physiologischen und pathologischen Prozessen beteiligt, z. B. pH- und CO2-Homöostase, Transport von Bicarbonat und CO2, biosynthetische Reaktionen, Knochenresorption, Kalzifikation und Tumorigenität. Daher können Inhibitoren, die dieses Enzym blockieren eine therapeutische Wirkung bei Glaukom, Epilepsie und Morbus Parkinson aufweisen.[1]
Other Notes
Eine Wilbur-Anderson(W-A)-Einheit bewirkt eine Senkung des pH-Werts von 0,02 M Trizma-Puffer von 8,3 auf 6,3 je Minute bei 0 °C. (Eine W-A-Einheit entspricht im Wesentlichen einer Roughton-Booth-Einheit.)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥3,000 W-A units/mg protein | specific activity ≥2,000 W-A units/mg protein | specific activity ≥2,000 W-A units/mg protein | specific activity ≥3,500 W-A units/mg protein |
| biological source bovine erythrocytes | biological source - | biological source bovine erythrocytes | biological source bovine erythrocytes |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 30 kDa | mol wt - | mol wt 30 kDa | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Karbonanhydraseisozym II aus Rindererythrocyten
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?