Fortfahren mit
C247
Cyclazosin -hydrochlorid
solid
Synonym(e):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl) decahydrochinoxalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N5O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
€ 263,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, methanol: 14 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(C4CCCCC34)C(=O)c5ccco5
InChI
1S/C23H27N5O4.ClH/c1-30-19-12-14-15(13-20(19)31-2)25-23(26-21(14)24)28-10-9-27(16-6-3-4-7-17(16)28)22(29)18-8-5-11-32-18;/h5,8,11-13,16-17H,3-4,6-7,9-10H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H
InChI key
SKDIDWRQDBIQBS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α1B-Adrenoceptor-Antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0232SML1805D9815
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 1.8 mg/mL, DMSO: 2.5 mg/mL, methanol: 14 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C247-5MG04061832081526
C247-25MG04061832089744