Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 135,00 € 114,75 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 515,00 |
Über diesen Artikel
€ 114,75
Listenpreis€ 135,00Sparen Sie 15%assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
InChI key
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alfuzosin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?