Fortfahren mit
C2278
CAPSO
≥99% anhydrous basis (titration)
Synonym(e):
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propansulfonsäure, CAPSO, freie Säure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H19NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.32
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5939234
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
form
crystalline powder
pH
2.5-4.0
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OC(CNC1CCCCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14)
InChI key
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
General description
CAPSO ist ein nützlicher sekundärer Standardpuffer. Die zweite Dissoziationskonstante pK2 von CAPSO wurde bestimmt. Der sinnvolle pH-Bereich für CAPSO ist 8,9 bis 10,3.
Application
CAPSO wird als biologischer Puffer in folgenden Untersuchungen eingesetzt:
  • Zur Beibehaltung eines pH-Werts von 9 bei Auslaugungsversuchen mit Wasser zur Analyse von Gemischen aus Erde und Flugasche aus Kohle mit hohem Kohlenstoffgehalt.
  • Chemilumineszenz In-situ-Hybridisierung mit Sojaperoxidase-markierten Peptid-Nukleinsäure(PNA)-Sonden.[1] I
  • Herstellung von planaren zweischichtigen Lipidmembranen.[2]
Kann als Puffer für die elektrophoretische Analyse in nicht denaturierenden Gelen eingesetzt werden, um die makromolekulare Selbstzusammenlagerung des ADP-Ribosysltransferaseproetins in Lösung zu untersuchen.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
850501P220202C4695
CHAPSO Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
Avanti
850501P
CHAPSO
CHAPSO Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state.
Millipore
220202
CHAPSO
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
assay
>98% (TLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
pH
2.5-4.0
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CAPSO
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hallo, ich würde Ablaufdatum brauchen? Danke
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services