Fortfahren mit
C2154
CAPSO Natriumsalz
Synonym(e):
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H18NO4SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2278C2632T0647
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
-
useful pH range
7.7-9.1
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)