Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 172,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 587,00 € 498,95 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Level
color
tan
solubility
H2O: 3.7 mg/mL, aqueous base: unstable, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Oc1cc2C(CN(CCc2c(Cl)c1O)CC=C)c3ccccc3
InChI
1S/C19H20ClNO2.BrH/c1-2-9-21-10-8-14-15(11-17(22)19(23)18(14)20)16(12-21)13-6-4-3-5-7-13;/h2-7,11,16,22-23H,1,8-10,12H2;1H
InChI key
WLXGFAVTAAQOFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 3.7 mg/mL, ethanol: soluble, aqueous base: unstable | solubility H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL, aqueous base: soluble (unstable) |
| color tan | color white to light tan | color white | color white |
| Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) | Gene Information human ... DRD1(1812) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C130-5MG | 04061832081397 |
| C130-100MG | 04061833467312 |
| C130-25MG | 04061833467329 |