Fortfahren mit
C1295
Küvettenwascher
Single
Synonym(e):
cuvette cleaning
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody product type
primary antibodies
General description
Passt auf alle normalen Saugflaschen.
Cuvette washer is supplied with a rubber stopper that fits most filter flasks and with neoprene gaskets that form seals with the open ends of the cuvettes.
Application
Cuvette washer has been used for efficient cuvette cleaning.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z242721C0793C0918
Küvettenwascher Single
C1295
Küvettenwascher
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Küvettenwascher
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)