Fortfahren mit
C0793
Fluorimeter-Küvetten
Polymethacrylate, without stopper
Fluorimeter cuvettes
Synonym(e):
cuvette, plastic cuvette, plastic cuvettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,70
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
€ 55,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
photometry: suitable
L × W × H
0.5 in. × 0.5 in. × 1.75 in.
volume
≥3 mL
detection method
fluorometric
General description
Alle 4 Seiten optisch klar.
Hinweis: Polystyrol- und Polymethacrylat-Küvetten sind inkompatibel mit einigen organischen Lösungsmitteln.
Siehe Transmissionskurve C im Diagramm.
Other Notes
Not compatible with some organic solvents or strong acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0918C5291C5416
volume
≥3 mL
volume
≥3 mL
volume
-
volume
-
L × W × H
0.5 in. × 0.5 in. × 1.75 in.
L × W × H
12.7 mm × 12.7 mm × 44.7 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
photometric
detection method
photometric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorimeter-Küvetten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the chemical compatibility? Not compatible with "some" organic solvents is not helpful. What about alcohols? Methanol? Ethanol? Isopropanol?
    1 answer
    1. These polymethylmethacrylate (PMMA) cuvettes are intended for use with aqueous solutions. The solutions can contain weak acids such as acetic acid or weak bases such as sodium bicarbonate, or they can contain detergents. Glycerol and ethylene glycol (or aqueous solutions of those compounds) can also be used. But the cuvettes are NOT compatible with chlorinated solvents such as chloroform or methylene chloride, esters such as ethyl acetate, ketones such as acetone, aromatics such as benzene or toluene, or low molecular weight alcohols such as methanol, ethanol or isopropanol. Information on the compatibility of PMMA with alkanes such as hexane, heptane or cyclohexane is inconsistent, so it would be best not to use those.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review