Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 225,00 € 191,25 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 491,00 |
Über diesen Artikel
€ 191,25
Listenpreis€ 225,00Sparen Sie 15%Produktname
Chrysamine G, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
, orange to red to very dark brown
solubility
DMSO: ~4 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc(cc1C([O-])=O)N=Nc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)N=Nc4ccc(O)c(c4)C([O-])=O
InChI
1S/C26H18N4O6.2Na/c31-23-11-9-19(13-21(23)25(33)34)29-27-17-5-1-15(2-6-17)16-3-7-18(8-4-16)28-30-20-10-12-24(32)22(14-20)26(35)36;;/h1-14,31-32H,(H,33,34)(H,35,36);;/q;2*+1/p-2
InChI key
AZOPGDOIOXKJRA-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ~4 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color , orange to red to very dark brown | color light yellow to dark yellow | color faint yellow to dark orange | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C1115-10MG | 04061832980867 |
| C1115-25MG | 04061832980874 |
| NISTC1115 | 04061834190714 |