Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,60 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 374,00 |
Über diesen Artikel
€ 92,60
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC=[N+](CC2=CC=C(C3=CC=C(C[N+]4=CC=C(N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C)C6=CC=CC=C46)C=C3)C=C2)C7=CC=CC=C17)C8=CC=C(Cl)C=C8
InChI
1S/C46H38Cl2N4/c1-49(39-23-19-37(47)20-24-39)43-27-29-51(45-9-5-3-7-41(43)45)31-33-11-15-35(16-12-33)36-17-13-34(14-18-36)32-52-30-28-44(42-8-4-6-10-46(42)52)50(2)40-25-21-38(48)22-26-40/h3-30H,31-32H2,1-2H3/q+2
InChI key
QGYGTMZEJNOHNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (H-NMR) | assay ≥97.0% (H-NMR) |
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color faint yellow to dark orange | color light yellow to dark yellow | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?