Fortfahren mit
C0897
Citratlyase aus Klebsiella pneumoniae
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
Synonym(e):
Citrate oxaloacetate lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-740-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥0.20 unit/mg solid
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
mol wt
>5 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae has been used in the digestion of low molecular weight human milk fraction (>5 kDa referred to as 5kF).
Biochem/physiol Actions
Citrate lyase is found in several microorganisms and catalyzes the first step of citrate degradation, forming acetate and oxaloacetate. The enzyme contains 3 polypeptide subunits, α-subunit (a transferase), β-subunit (acyl lyase) and γ-subunit (acyl-carrier protein).[1]
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Rinderserumalbumin, Saccharose, MgSO4 und EDTA
Other Notes
U setzt 1.0 μmol Citrat um zu Oxalacetat pro Minute bei pH 7.6 und 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10354074001T7677C2780
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
specific activity
≥0.25 U/mg (At 25 °C with citrate as the substrate.)
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized powder
mol wt
>5 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0897-100UN04061835512256