Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 22,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0003
Material:
polystyrene
€ 22,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0003
color
blue
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Nalgene 5045-0003 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0005 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0004 |
| color blue | color red | color yellow | color green |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0812-100EA | 04061826726341 |