Fortfahren mit
C0937
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
green
Synonym(e):
vial cap inserts, vial identifier, Nalgene 5045-0004, colour coded insert, colour coded vial insert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0004
Material:
polystyrene
€ 22,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
color
green
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V4632V4757V5007
material
polystyrene
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 5011-0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0012
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0020
color
green
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)