Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 372,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C35H52N4O7/c1-23(2)19-28(31(41)38-30(24(3)4)32(42)45-8)36-33(43)39(21-26-17-13-10-14-18-26)22-29(40)27(20-25-15-11-9-12-16-25)37-34(44)46-35(5,6)7/h9-18,23-24,27-30,40H,19-22H2,1-8H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,41)/t27-,28-,29+,30?/m0/s1
InChI key
DINAVFJXFRFCRE-BLFWRVEASA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥9 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0619-5MG | 04061832980850 |
| C0619-1MG | 04061826690048 |