Merck
SML1705
Cbz-B3A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(8S)-3,8-Bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-9-oxo-2,4,10,17-tetraazaoctadec-3-enedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 18-(phenylmethyl) ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H58N6O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
706.87
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCCCCNC([C@H](CCCN/C(NC(OC(C)(C)C)=O)=N\C(OC(C)(C)C)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C35H58N6O9/c1-33(2,3)48-30(44)39-26(20-17-23-37-28(40-31(45)49-34(4,5)6)41-32(46)50-35(7,8)9)27(42)36-21-15-10-11-16-22-38-29(43)47-24-25-18-13-12-14-19-25/h12-14,18-19,26H,10-11,15-17,20-24H2,1-9H3,(H,36,42)(H,38,43)(H,39,44)(H2,37,40,41,45,46)/t26-/m
InChI key
JGEWUYSTHGIDHO-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling that inhibits the phosphorylation of eIF4E binding protein 1 (4EBP1) and blocks 68% of translation. Cbz-B3A binds to ubiquilins 1, 2, and 4, which prevents mTORC1 activation.
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling.
Other Notes
Light and air sensitive.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)