Fortfahren mit
C0412
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV-S, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Con A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
234-258-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
sterility
γ-irradiated
type
Type IV-S
product line
BioReagent
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, essentially free
solubility
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy, H2O: soluble, slightly hazy
storage temp.
−20°C
Application
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (jack bean) has been used:
  • to induce spleen blastogenesis
  • to generate ConA blast targets from B6 and lpr spleen cells
  • to stimulate splenic lymphocytes from estrogen-and placebo-treated mice
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ione erforderlich. Bei einem pH-Wert von maximal 5,6 löst sich Con A in Dimere auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von über 5,6 ihre Form beibehält.
Analysis Note
Where reported, agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, containing Ca2+ and Mn2+ of a 1 mg per mL solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hr incubation at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7647C7642C2010
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
solubility
PBS: 5 mg/mL, slightly hazy, H2O: soluble, slightly hazy
solubility
water: 1 % (w/v)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Snigdha Majumder et al.
Frontiers in immunology, 12, 683631-683631 (2021-08-10)
Gene editing of primary T cells is a difficult task. However, it is important for research and especially for clinical T-cell transfers. CRISPR/Cas9 is the most powerful gene-editing technique. It has to be applied to cells by either retroviral transduction
Chengfang Pang et al.
Toxicology letters, 311, 49-57 (2019-04-25)
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), the most toxic congener of dioxins, is a persistent and ubiquitous environmental contaminant. Although the immunotoxic effects of TCDD have been reported, the mechanisms underlying these effects are still unclear. In this study, we have determined the toxic
Chengfang Pang et al.
Toxicology letters, 311, 49-57 (2019-04-25)
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), the most toxic congener of dioxins, is a persistent and ubiquitous environmental contaminant. Although the immunotoxic effects of TCDD have been reported, the mechanisms underlying these effects are still unclear. In this study, we have determined the toxic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0412-5MG04061833450598
Questions
  1. ConA 제품 (C0412)에 관해 질문 드립니다. ConA가 Ca2+, Mn2+ 이온이 존재해야 활성화가 된다고 하는데 해당 제품은 powder형태이며 이는 따로 용액이 필요합니다. 그렇다면 이 제품 안에 저 금속 이온이 함께 들어있는 건지, 아니면 Sigma 제품 중에 이 제품을 혼합할 수 있는 PBS가 따로 있는지(있다면 카탈로그 번호 알려주셨으면 합니다) 궁금합니다.
    1 answer
    1. Concanavalin A has 2 metal binding sites per monomer. Calcium and Manganese are required to bind these sites in order for sugar binding to occur. It is recommended to prepare stock solutions in PBS containing Ca2+ and Mn2+.
      See the link below to the product datasheet which includes preparation instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/331/341/c0412dat.pdf