Fortfahren mit
C2010
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type IV, lyophilized powder
Synonym(e):
Con A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
234-258-2
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
€ 49,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type IV
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
<64 μg per mL agglutination activity
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
storage temp.
−20°C
General description
Concanavalin A (Con A) ist ein raffiniertes Pflanzenlektin aus Jackbohnen. Es ist ein tetrameres Protein, das aus vier identischen Untereinheiten mit einem Molekulargewicht von 28 kDa besteht. Con A kann eine Verbindung mit den Mannoseresten verschiedener Glykoproteine eingehen und Lymphozyten stimulieren.
Application
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jackbohne) wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als T-Lymphozyten-Mitogen in einem Lymphozytenproliferationstest auf Organochlor-Kontaminanten (OC)
  • zur In-vitro-Stimulation von T-Zellhybridomen, BW5147-Zellen und primären CD4+-T-Zellen für die T-Zell-Vakzination und die Induktion von Hepatitis
  • zur Stimulation von Mäuse-Splenozyten bei der Suppression im T-Lymphozytenproliferationstest
  • zur Stimulation der Milz in Mitogen-Assays
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ione erforderlich. Bei einem pH-Wert von maximal 5,6 löst sich Con A in Dimere auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von über 5,6 ihre Form beibehält.
Analysis Note
Hochgradig aufgereinigt durch spezifische Affinitätschromatographie
Sofern Angaben dazu gemacht werden, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml angegeben und durch serielle Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung in phosphatgepufferter Salzlösung, pH 6,8 mit Ca2+ und Mn2+ bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%ige Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7647C5275C7555
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
salt (Contains buffer salts and NaCl)
impurities
-
potency
<64 μg per mL agglutination activity
potency
≤20 μg per mL agglutination activity
potency
-
potency
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type IV
type
Type VI
type
Type IV-S
type
Type VI
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)