Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
diam. × L
50 mm × 400 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| material stainless steel | material stainless steel | material PTFE-coated | material stainless steel |
| diam. × L 50 mm × 400 mm | diam. × L 68 mm × 400 mm | diam. × L 65 mm × 300 mm | diam. × L 70 mm × 350 mm |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-S4 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-S1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T4 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-S1 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BMSIPS2050PS4 | 04065269069805 |