Merck
BMSIPS2050PS3
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
Durchm. × L
68 mm × 400 mm
Allgemeine Beschreibung
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this stainless steel flat propeller has 3 holes.
Antikörper-Adsorptionsmittel
stirring, mixing
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)