Fortfahren mit
B8791
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan
≥99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.00
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
EC Number:
250-001-7
MDL number:
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
InChI key
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of a solid-phase microextraction gas chromatography with microelectron-capture detection method for the determination of 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane in rinse-off cosmetics.: In diesem Artikel wird die Entwicklung einer sensitiven Analysemethode für den Nachweis von 5-Brom-5-Nitro-1,3-Dioxan in Kosmetika beschrieben, was die Möglichkeit zur Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit von Kosmetikprodukten verbessert (Fernandez-Alvarez et al., 2010).
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
393363429554429546
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8791-5G04061835542963
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What temperature should B8791 be stored at?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.