Merck
429546
Sigma-Aldrich
Propionaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard, for environmental analysis
Größe auswählen
20 MG
€ 415,00
€ 415,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
€ 415,00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 415,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard, for environmental analysis
Assay
99%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
152-155 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChIKey
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)