Fortfahren mit
B7260
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Synonym(e):
Bz-Arg-AMC hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 660,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N5O4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, protease substrate
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
General description
A sensitive fluorogenic substrate for papain and trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a substrate for trypsin-like proteolysis of peptide in red blood cells
  • as a substrate for midgut proteases of Pieris brassicae[1]
  • as a substrate in screening serine protease activity of venom
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2027C8022T0273
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Purification and functional characterisation of rhinocerase, a novel serine protease from the venom of Bitis gabonica rhinoceros
Vaiyapuri S, et al.
Testing, 5(3), e9687-e9687 (2010)
Trypsin-like proteolytic contamination of commercially available psa purified from human seminal fluid
Manning ML, et al.
Prostate, 72(11), 1233-1238 (2012)
Kanaoka, Y., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 25, 3126-3126 (1977)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B7260-5MG04061833441619
B7260-25MG04061833441602