Fortfahren mit
A2027
L-Arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
cathepsin H substrate
Synonym(e):
Arginine 4-methyl-7-coumarylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.37
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)ccc12
InChI
1S/C16H21N5O3.ClH/c1-9-7-14(22)24-13-8-10(4-5-11(9)13)21-15(23)12(17)3-2-6-20-16(18)19;/h4-5,7-8,12H,2-3,6,17H2,1H3,(H,21,23)(H4,18,19,20);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
PFLMUQNBZRXRHD-YDALLXLXSA-N
Application
L-Arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used as a substrate for cathepsin H from rat muscle homogenate[1] and sarcoplasmic extract.[2] It has also been used as a substrate for arginine amino-peptidase from Daphnia homogenates[3] and recombinant aminopeptidase from Toxoplasma gondii.[4]
Biochem/physiol Actions
L-Arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride is a protease substrate.[5] It is a specific substrate for cathepsin H and not for cathepsin L and B.[6]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8022A4302G2761
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)