Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
light yellow
solubility
DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble
originator
Bayer
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC1(CCC1)[C@H](O)C\C=C\[C@H]2[C@H](O)CC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H40O5/c1-3-14-24(15-9-16-24)22(27)12-8-11-19-18(20(25)17-21(19)26)10-6-4-5-7-13-23(28)29-2/h8,11,18-19,21-22,26-27H,3-7,9-10,12-17H2,1-2H3/b11-8+/t18-,19-,21-,22-/m1/s1
InChI key
XRISENIKJUKIHD-LHQZMKCDSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form oil | form oil | form film | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble | solubility DMSO: freely soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: freely soluble, methanol: soluble |
| color light yellow | color colorless to yellow | color colorless | color pale yellow, oil |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B6309-5MG | 04061832784335 |
| B6309-1MG | 04061833434598 |