Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 181,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 550,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Latanoprostsäure, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
optical activity
[α]/D 26.0 to 36.0°, c = 0.1 in methanol
color
pale yellow, oil
solubility
DMSO: freely soluble, methanol: soluble
originator
Johnson & Johnson
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI key
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
Gene Information
mouse ... Ptgfr(19220)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: freely soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: freely soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility DMSO: freely soluble, ethanol: freely soluble |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| color pale yellow, oil | color colorless to yellow | color colorless | color light yellow |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?