Fortfahren mit
B6179
Bongkreksäure -Lösung
from Pseudomonas cocovenenans, ≥95% (HPLC), solution, adenine nucleotide translocase inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 590,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H38O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.60
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
€ 590,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bongkreksäure -Lösung, from Pseudomonas cocovenenans, ≥95% (HPLC), ~1 mg/mL
biological source
Pseudomonas cocovenenans
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
concentration
~1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H](C/C=C\C=C\CC\C=C\C[C@H](C)\C=C\C(CC(O)=O)=C/C(O)=O)\C(C)=C/C=C(\C)C(O)=O
InChI
1S/C28H38O7/c1-21(15-18-24(19-26(29)30)20-27(31)32)13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-25(35-4)22(2)16-17-23(3)28(33)34/h6,8-12,15-19,21,25H,5,7,13-14,20H2,1-4H3,(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)/b8-6+,11-9+,12-10-,18-15+,22-16-,23-17+,24-19+/t21-,25+/m0/s1
InChI key
SHCXABJSXUACKU-WUTQZGRKSA-N
Application
Bongkreksäurelösung wurde als Inhibitor des Adenin-Nukleotid-Translokators (ANT) eingesetzt, um einen anderen Ansatz zur Hemmung der oxidativen Phosphorylierung in intakten T98G-Zellen zu ermitteln. Sie wurde außerdem als Inhibitor der Permeabilitätspore (PTPC, permeability transition pore complex) und als Hilfsmittel zur Ermittlung der Rolle von PTPC bei der Induktion der Apoptose verwendet.
Biochem/physiol Actions
Es ist ein antiapoptotisches Mittel und schützt vor NMDA-Rezeptor-induzierter Apoptose von Neuronen,­ verlängert das Überleben von Zellen, bei denen nach einer Infektion mit viralen Vektoren die Apoptose ausgelöst wird, und hebt die von Wasserstoffperoxid induzierte Apoptose von T-Zellen auf. Es wirkt hemmend auf Adeninnukleotid-Translokase, die ein Bestandteil des Komplexes der Übergangspore für die Mitochondrienpermeabilität (mPTP) ist. Bongkreksäure verhindert eine mitochondriale Depolarisierung oder Schwellung, ein Reißen der mitochondrialen Außenmembran und die Freisetzung von apoptotischen Proteinen wie Cythochrom C. Dieses Phänomen wurde während der Staurosporin-induzierten Apoptose von Jurkat-Zellen und bei HepG2-Zellen beobachtet, bei denen durch TNF-α und Ethanol die Apoptose ausgelöst wurde.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Physical form
Lösung in 0,01 M Tris-Puffer, pH-Wert 7,5.
Other Notes
Der toxische Wirkstoff von P. cocovenenans.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0504681676W3144
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
form
solution
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
biological source
Pseudomonas cocovenenans
biological source
-
biological source
-
biological source
Penicillium funiculosum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6179-.5MG04061833434505