Merck
SML0504
I-BOP
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29IO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solution
Quality level:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solution
concentration
10 mg/mL in ethanol
color
colorless to faint yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist.
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML0504-1MG04061826694145
SML0504-5MG04061832786629