Fortfahren mit
B5525
Bromphenolblau Natriumsalz
Synonym(e):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabrom-phenolsulfophthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,70
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H9Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.94
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-170-2
Beilstein/REAXYS Number:
6995701
MDL number:
€ 39,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid electrophoresis
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromophenol Blue is a pH indicator, and a dye appearing as a strong blue color. It is often used as a tracking dye during agarose or polyacrylamide gel electrophoresis. Bromophenol blue has a slight negative charge and will migrate the same direction as DNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition.
Application
Ein Tracking-Farbstoff für Nuklein- oder Proteinelektrophorese in Agarose- oder Polyacrylamidgels.
Bromophenol blue sodium salt has been used in the preparation of protein samples for western blotting analysis.[1] It has also been used in Drosphila fly food to aid visualization of gut for dissection.[2]
Preparation Note
A 6x Gel Loading Buffer can be made using standard recipes, including 0.015% bromophenol blue.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114405318744B8026
suitability
suitable for nucleic acid electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for (Suitable For Use as a Tracking Dye For Electrophoresis in Alkaline and Neutral Buffers)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromphenolblau Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modified murine intracranial aneurysm model: aneurysm formation and rupture by elastase and hypertension.
Hosaka K, Downes DP, Nowicki KW, et al.
Journal of Neurointerventional Surgery, doi:10-doi:10 (2013)
Samuel S Dare et al.
Frontiers in neurology, 11, 606919-606919 (2021-02-02)
Epilepsy is among the most common serious neurological disorders and affects around 50 million people worldwide, 80% of which live in developing countries. Despite the introduction of several new Anti-Epileptic Drugs (AEDs) in the last two decades, one third of
Stefan R Pulver et al.
Advances in physiology education, 35(4), 384-392 (2011-12-06)
Invertebrate model organisms are powerful systems for uncovering conserved principles of animal biology. Despite widespread use in scientific communities, invertebrate research is often severely undervalued by laypeople. Here, we present a set of simple, inexpensive public outreach exercises aimed at
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5525-10G04061835572076
B5525-25G04061835572083
B5525-5G04061835572090