Wichtige Dokumente
114405
Bromphenolblau Natriumsalz
Dye content 90 %, ACS reagent
Synonym(e):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabrom-phenolsulfophthalein Natriumsalz
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Messbereich Proteinnachweisgrenze
10-80 μg
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm
589 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChIKey
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.