Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 356,00 € 302,60 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.960,00 |
Über diesen Artikel
€ 302,60
Listenpreis€ 356,00Sparen Sie 15%Quality Level
assay
>98%
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
InChI key
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% | assay ≥98% (TLC) | assay >97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMF: 50 mg/mL | solubility H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.) | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
68-12-2
68-12-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B4531-100MG | 04061831503371 |
| B4531-10MG | 04061833258699 |