Fortfahren mit
B2643
Biotinamidhexansäure-N-hydroxysuccinimidester
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
(+)-Biotinamidocaproat-N-hydroxysuccinimidester, N-(+)-Biotinyl-6-aminocapronsäure-N-succinimidylester, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexansäure-NHS-ester, N-Succinimidyl-N-biotinyl-6-aminocaproat, Succinimidyl 6-(biotinamid)hexanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 442,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 632,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30N4O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.54
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3577403
€ 44,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C20H30N4O6S/c25-15(7-4-3-6-14-19-13(12-31-14)22-20(29)23-19)21-11-5-1-2-8-18(28)30-24-16(26)9-10-17(24)27/h13-14,19H,1-12H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)/t13-,14-,19-/m0/s1
InChI key
UVGHPGOONBRLCX-NJSLBKSFSA-N
Application
Biotinamidohexansäure-N-hydroxysuccinimidester wird bei der Biotinylierung von Antikörpern eingesetzt.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Biotin ist eine Markierung, die in biochemischen Anwendungen verbreitet eingesetzt wird und eine hohe Affinität für Avidin aufweist. Eine Spacer-Kette ist erforderlich, um die sterische Hinderung bei der Kupplung von Biotin (ein kleines Molekül) an Biopolymere (große Moleküle) zu verringern. Biotinamidohexansäure-N-hydroxysuccinimidester enthält einen 7-Atome-Spacer in der N-Succinimid-Abgangsgruppe. Er kann im pH-Wertbereich von 6,5–8,5 mit einem primären Amin reagieren. Dieses Biotinylierungsreagens umfasst einen Aminocaproyl-Spacer und kann dadurch die sterische Hinderung beim Binden von Avidin an einige biotinylierte Verbindungen verringern.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H1759B3295B3770
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.)
solubility
DMF: ≤50 mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF), DMSO: soluble
solubility
DMF: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)