Fortfahren mit
B3635
Brain Extract from bovine brain
Type VII
Synonym(e):
Brain Extract from Bovine, Brain Lipids Extract
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
€ 485,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine brain
Quality Segment
type
Type VII
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
Preparation Note
A chloroform-methanol (1:2) extract washed with aqueous potassium chloride and precipitated with acetone.
Analysis Note
Contains the major phospholipids and glycolipids normally found in brain tissue.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1502P7693141101P
biological source
bovine brain
biological source
bovine brain
biological source
-
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
lipid extracts
type
Type VII
type
Type I
type
Type I
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brain Extract from bovine brain
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)