Fortfahren mit
P7693
3-sn-Phosphatidylethanolamin aus Rinderhirn
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Synonym(e):
L-α-Kephalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
€ 201,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 817,00
€ 612,75
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51191904
EC Number:
292-752-3
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
lyophilized powder
€ 96,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type I
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
lyophilized powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The major structural phospholipid in brain, comprising 20-25% of total lipid; primarily localized to gray matter.
Packaging
abgefüllt unter Argon
Disclaimer
Purity when prepared is 98-99%. Solutions exposed to room temperature can decompose 0.3-0.5% per day.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5660P8193P1223
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
phosphoglycerides
type
Type I
type
-
type
Type IV
type
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What's the molecular weight of this product?
    1 answer
    1. This product is purified form a natural source and not synthetically derived. Therefore, the exact structure of the product is not determined. The exact composition, is also not determined, especially the fatty acids, and this may vary with different lots.
      Assuming stearoyl and oleoyl composition the molecular weight is approx. 750 g/mol. The product can contain around 60% plasmalogen.