Fortfahren mit
B3561
BAY 73-6691
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
1-(2-Chlorphenyl)-6-[(2R)-3,3,3-trifluor-2-methylpropyl]-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 749,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12ClF3N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CC1=Nc2c(cnn2-c3ccccc3Cl)C(=O)N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12ClF3N4O/c1-8(15(17,18)19)6-12-21-13-9(14(24)22-12)7-20-23(13)11-5-3-2-4-10(11)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,21,22,24)/t8-/m1/s1
InChI key
FFPXPXOAFQCNBS-MRVPVSSYSA-N
Application
BAY 73-6691 wird als Phosphodiesterase-9-Hemmer in ischämischen Herzproben und in strukturellen Studien verwendet. Es eignet sich auch als PDE-9-Hemmer in SH-SY5Y-Neuroblastomzellen.
Biochem/physiol Actions
BAY 73-6691 ist der erste wirksame, selektive, zellpermeable Inhibitor der Phosphodiesterase 9 (IC50 für humane PDE9 = 55 nM; wenig oder keine Aktivität bei anderen PDEs); PDE9 ist hochselektiv in Bezug auf cGMP und wird im Gehirn, in der Niere, in der Milz, in der Prostata und im Darm nachgewiesen.
BAY 73-6691 wurde in vitro als der erste wirksame und selektive Inhibitor von Phosphodiesterase 9 (PDE9) charakterisiert, die sich derzeit in der präklinischen Entwicklung zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit befindet. Diese Verbindung dient der selektiven Hemmung der humanen (IC50 = 55 nM) und murinen (IC50 = 100 nM) PDE9-Aktivität in vitro und zeigt nur mäßige Wirksamkeit bei der Hemmung anderer zyklischer nukleotidspezifischer Phosphodiesterasen. BAY 73-6691 für sich allein bewirkte keine signifikante Erhöhung der cGMP-Basalspiegel. Der PDE9-Inhibitor verstärkte auf signifikante Weise die cGMP-Signale, die von sGC-aktivierenden Verbindungen wie BAY 58-2667 oder 5-Cyclopropyl-2-[1-(2-fluorbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-4-ylamin (BAY 41-2272) erzeugt werden, und er führte zu Verschiebungen der entsprechenden Dosis-Wirkungs-Kurven nach links. Die neu erzeugte PDE9-Reporter-Zelllinie zeigt, dass BAY 73-6691 in der Lage ist, Zellen auf effiziente Weise zu penetrieren und die intrazelluläre PDE9-Aktivität zu hemmen.†
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Bayer entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Phosphodiesterases (Phosphodiesterasen) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0929SML2586P0042
PP2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Insight into binding of phosphodiesterase-9A selective inhibitors by crystal structures and mutagenesis
Wang H, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(4), 1726-1731 (2010)
Protective effects of BAY 73-6691, a selective inhibitor of phosphodiesterase 9, on amyloid-beta peptides-induced oxidative stress in in-vivo and in-vitro models of Alzheimer's disease
Li J, et al.
Brain Research, 1642, 327-335 (2016)
Maritza Cavalcante Barbosa et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 118(4), 271-278 (2015-09-09)
The aim of the study was to investigate the possible anti-inflammatory and antioxidant effects of BAY 73-6691 on neutrophils from SCA patients. This study included 35 patients with a molecular diagnosis of SCA, whose neutrophils were isolated and treated with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3561-25MG04061832895765
B3561-5MG04061832895772