Fortfahren mit
SML2586
(S)-C33
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-[[(1S)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl]amino]-1-cyclopentyl-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, C33(S)
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
€ 75,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
€ 243,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20ClN5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 75,90
Listenpreis€ 89,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N1)N[C@H](C3=CC=C(C=C3)Cl)C)N(C4CCCC4)N=C2
Biochem/physiol Actions
(S)-C33 [C33(S)] is a potent and selective phosphodiesterase-9A (PDE9A) inhibitor that upregulates cGMP signaling. (S)-C33 protects against cardiac hypertrophy and postpones the transition to heart failure in rat models.
potent and selective phosphodiesterase-9A (PDE9A) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0929I8283SML1804
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 13 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)