Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 168,00 € 142,80 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 674,00 |
Über diesen Artikel
€ 142,80
Listenpreis€ 168,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Brc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)NCc3ccccn3
InChI
1S/C16H13BrN2O2S/c17-15-8-9-16(14-7-2-1-6-13(14)15)22(20,21)19-11-12-5-3-4-10-18-12/h1-10,19H,11H2
InChI key
GJSDYQXOSHKOGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥30 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B3438-10MG | 04061832866499 |
| B3438-50MG | 04061832866505 |