Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 625,00 € 531,25 |
Über diesen Artikel
€ 531,25
Listenpreis€ 625,00Sparen Sie 15%Produktname
Borrelidin, from Streptomyces parvulus, ≥98% (HPLC)
biological source
Streptomyces parvulus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(CCC[C@H]1C(O)=O)[C@@H]2C\C=C\C=C(C#N)[C@H](O)[C@@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)C[C@H](C)[C@@H](O)CC(=O)O2
InChI
1S/C28H43NO6/c1-17-12-18(2)14-20(4)27(32)21(16-29)8-5-6-11-25(22-9-7-10-23(22)28(33)34)35-26(31)15-24(30)19(3)13-17/h5-6,8,17-20,22-25,27,30,32H,7,9-15H2,1-4H3,(H,33,34)/b6-5+,21-8-/t17-,18+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,27+/m0/s1
InChI key
OJCKRNPLOZHAOU-UGKRXNSESA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC and TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% total oligomycins basis (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility ethanol: 2 mM, DMSO: soluble | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B3061-1MG | 04061826128688 |